Documentos Principais
495093
Sigma-Aldrich
Magnesium bromide
anhydrous, powder, ≥99.99%
Sinônimo(s):
Hydrobromic acid magnesium salt, Magnesium dibromide
About This Item
Fórmula linear:
MgBr2
Número CAS:
Peso molecular:
184.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
anhydrous
Ensaio
≥99.99%
Formulário
powder
Impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
711 °C (lit.)
densidade
3.72 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Mg]Br
InChI
1S/2BrH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
OTCKOJUMXQWKQG-UHFFFAOYSA-L
Outras notas
Metals purity does not include Tungsten which is a by-product of the method of manufacture. Tungsten should not interfere with use of product.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)