Documentos Principais
493929
Sigma-Aldrich
Tripyrrolidinophosphine
97%
Sinônimo(s):
Phosphorous acid tripyrrolidide, Tris(N,N-tetramethylene)phosphorous acid triamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H24N3P
Número CAS:
Peso molecular:
241.31
Beilstein:
1343311
Número MDL:
Código UNSPSC:
12350000
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.53 (lit.)
p.e.
104 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCN(C1)P(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24N3P/c1-2-8-13(7-1)16(14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h1-12H2
chave InChI
PXFLCAQHOZXYED-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)