Documentos Principais
493430
Sigma-Aldrich
Tetrapropyl-d28 ammonium bromide
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
(CD3CD2CD2)4N+Br -
Número CAS:
Peso molecular:
294.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
270 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+28
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2;
chave InChI
BGQMOFGZRJUORO-PJUGJBFXSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)