Documentos Principais
586927
Sigma-Aldrich
Benzyl alcohol-(phenyl-3C6)
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Benzyl alcohol-(phenyl-13C6)
About This Item
Fórmula linear:
13C6H5CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
114.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
p.e.
203-205 °C (lit.)
pf
-16--13 °C (lit.)
densidade
1.102 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
OC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
chave InChI
WVDDGKGOMKODPV-ZXJNGCBISA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)