Documentos Principais
489425
Sigma-Aldrich
Formamide-13C
99 atom % 13C
Selecione um tamanho
1 G
R$ 6.128,00
R$ 6.128,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 6.128,00
About This Item
Fórmula linear:
H13CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
46.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 6.128,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
p.e.
210 °C (lit.)
pf
2-3 °C (lit.)
densidade
1.159 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[H][13C](N)=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1+1
chave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
305.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
152 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)