Documentos Principais
493376
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonamide-15N
99 atom % 15N
Sinônimo(s):
p-Tosyl amide-15N
Selecione um tamanho
1 G
R$ 6.719,00
R$ 6.719,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 6.719,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4SO215NH2
Número CAS:
Peso molecular:
172.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 6.719,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
138-139 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S([15NH2])(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)/i8+1
chave InChI
LMYRWZFENFIFIT-VJJZLTLGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
395.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
202.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)