Documentos Principais
493252
Sigma-Aldrich
Phosphoric acid-17O4 solution
~80 wt. % in H217O, 20 atom % 17O
About This Item
Fórmula linear:
H3P17O4
Número CAS:
Peso molecular:
101.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
20 atom % 17O
Nível de qualidade
peso molecular
99.80 by atom % calculation (20 atom % 17O)
concentração
~80 wt. % in H217O
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[17OH]P([17OH])([17OH])=[17O]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1,4+1
chave InChI
NBIIXXVUZAFLBC-JCDJMFQYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)