485888
Fmoc-Ala-OH-3,3,3-d3
99 atom % D
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine-3,3,3-d3, L-Alanine-3,3,3-d3, N-Fmoc
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
atividade óptica
[α]20/D −18°, c = 1 in DMF
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
147-153 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1/i1D3
chave InChI
QWXZOFZKSQXPDC-DCLJDFQTSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3