Documentos Principais
492264
Sigma-Aldrich
Dimethylamine-13C2 hydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
(13CH3)2NH · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
83.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
170-173 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[13CH3]N[13CH3]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1+1,2+1;
chave InChI
IQDGSYLLQPDQDV-AWQJXPNKSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)