Documentos Principais
774367
Sigma-Aldrich
7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxaldehyde
≥97%
Sinônimo(s):
7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carbaldehyde, 7-Bromo-4-formyl-2,1,3-benzothiadiazole
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 815,00
R$ 815,00
Previsão de entrega em14 de julho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 815,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H3BrN2OS
Número CAS:
Peso molecular:
243.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 815,00
Previsão de entrega em14 de julho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97%
Formulário
solid
pf
192-194 °C
grupo funcional
aldehyde
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(C=O)c2nsnc12
InChI
1S/C7H3BrN2OS/c8-5-2-1-4(3-11)6-7(5)10-12-9-6/h1-3H
chave InChI
VPDPNJVAWKCZEH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)