Documentos Principais
386472
Sigma-Aldrich
Benzyl-d7 alcohol
98 atom % D
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.861,00
R$ 2.861,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.861,00
About This Item
Fórmula linear:
C6D5CD2OH
Número CAS:
Peso molecular:
115.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 2.861,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.537 (lit.)
p.e.
203-205 °C (lit.)
pf
-16--13 °C (lit.)
densidade
1.113 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
chave InChI
WVDDGKGOMKODPV-XZJKGWKKSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)