Documentos
615846
Sigma-Aldrich
Stearic-17,17,18,18,18-d5 acid
98 atom % D
Sinônimo(s):
Octadecanoic-17,17,18,18,18-d5 acid
About This Item
Fórmula linear:
CD3CD2(CH2)15CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
289.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
forma
solid
pb
361 °C (lit.)
pf
68-70 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3,2D2
chave InChI
QIQXTHQIDYTFRH-ZBJDZAJPSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113.00 °C - closed cup