Documentos Principais
488305
Sigma-Aldrich
Butane-1,1,1,4,4,4-d6
98 atom % D
Sinônimo(s):
1,1,1,4,4,4-Hexadeuterobutane
About This Item
Fórmula linear:
CD3CH2CH2CD3
Número CAS:
Peso molecular:
64.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
2.11 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
51.6 psi ( 37.7 °C)
pureza isotópica
98 atom % D
p.e.
−0.5 °C (lit.)
pf
−138 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])CCC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
IJDNQMDRQITEOD-WFGJKAKNSA-N
Embalagem
Standard 500 mL quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 17 psig for 500 mL. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produtos recomendados
Control valve Z146943 (brass, 1/4" hose outlet) or Z187224 (SS, 1/4" compression fitting outlet)
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
válvula de controle
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)