Documentos Principais
487937
Sigma-Aldrich
Algal fatty acid mixture-13C
99 atom % 13C
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Julia Ritterhoff et al.
Circulation research, 126(2), 182-196 (2019-11-12)
Hypertrophied hearts switch from mainly using fatty acids (FAs) to an increased reliance on glucose for energy production. It has been shown that preserving FA oxidation (FAO) prevents the pathological shift of substrate preference, preserves cardiac function and energetics, and