Documentos Principais
485993
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OH-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine-1-13C, L-Valine-1-13C, N-Fmoc derivative
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH(NH-Fmoc)13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
340.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −17°, c = 1 in DMF
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
143-145 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i19+1
chave InChI
UGNIYGNGCNXHTR-ZLHLYFPTSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)