Documentos Principais
486671
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-2,3-d2
98 atom % D
Sinônimo(s):
2-Butenedioic-2,3-d2 acid
Selecione um tamanho
5 G
R$ 6.822,00
R$ 6.822,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 6.822,00
About This Item
Fórmula linear:
HO2CCD=CDCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
118.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 6.822,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
299-300 °C (subl.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]\C(=C(\[2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1D,2D
chave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-FBBQFRKLSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
446.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
230 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Fumaric acid ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
47910
Fumaric acid
Stephan Berner et al.
ChemistryOpen, 8(6), 728-736 (2019-07-06)
The signal enhancement provided by the hyperpolarization of nuclear spins of biological molecules is a highly promising technique for diagnostic imaging. To date, most 13C-contrast agents had to be polarized in an extra, complex or cost intensive polarizer. Recently, the
A O'Gorman et al.
Translational psychiatry, 7(9), e1240-e1240 (2017-09-28)
The identification of an early biomarker of psychotic disorder is important as early treatment is associated with improved patient outcome. Metabolomic and lipidomic approaches in combination with multivariate statistical analysis were applied to identify plasma alterations in children (age 11)