606014
Fumaric acid-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
299-300 °C (subl.) (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)\[13CH]=[13CH]\[13C](O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1+1,2+1,3+1,4+1
chave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-BHBLSLFXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1