Documentos Principais
485624
Sigma-Aldrich
Ethane-1,1,2,2-d4
99 atom % D
Sinônimo(s):
1,1,2,2-Tetradeuteroethane
About This Item
Fórmula linear:
HCD2CD2H
Número CAS:
Peso molecular:
34.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
densidade de vapor
1.05 (vs air)
pressão de vapor
37.95 mmHg ( 21.1 °C)
pureza isotópica
99 atom % D
Formulário
gas
p.e.
−88 °C (lit.)
pf
−172 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])C([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1D2,2D2
chave InChI
OTMSDBZUPAUEDD-LNLMKGTHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produtos recomendados
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z512966 and Z512974 is recommended.
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-211.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-135.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)