Documentos Principais
483788
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-prolinal
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 847,00
R$ 847,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 847,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H17NO3
Número CAS:
Peso molecular:
199.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 847,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]23/D +83°, neat
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
p.e.
228 °C (lit.)
densidade
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)[C@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h7-8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
chave InChI
YDBPZCVWPFMBDH-MRVPVSSYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
G Balboni et al.
European journal of medicinal chemistry, 35(11), 979-988 (2001-01-04)
A series of thirty 2-(3-pyridylaminomethyl)azetidine, pyrrolidine and piperidine analogues as nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) ligands was explored. In general, pyrrolidinyl and many azetidinyl compounds were found to bind with enhanced affinity relative to the piperidines. In the three series, the