Documentos Principais
483656
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)dimethylzirconium(IV)
97%
Sinônimo(s):
Dimethyldicyclopentadienylzirconium, Dimethylzirconocene
About This Item
Fórmula linear:
(C5H5)2Zr(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
251.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
adequação da reação
core: zirconium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
pf
170 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Zr]C.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2CH3.Zr/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H3;
chave InChI
BRHODLBZJKAKRN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for:
  • Cationic ring-opening polymerization reactions
  • Markovnikov-selective intermolecular hydrothiolation of terminal alkynes
  • Ziegler-Natta polymerizations of alkenes
  • Methylalumination of heterosubstituted arylethynes
  • Precatalyst for intramolecular hydroamination/cyclisation of aminoallenes
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)