Documentos Principais
371998
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate
99%
Sinônimo(s):
1H ,1H ,3H -Tetrafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl 2-methylprop-2-enoate
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.201,00
R$ 1.201,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.201,00
About This Item
Fórmula linear:
CH2=C(CH3)COOCH2CF2CF2H
Número CAS:
Peso molecular:
200.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.201,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
contém
BHT as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.373 (lit.)
p.e.
124 °C (lit.)
densidade
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C7H8F4O2/c1-4(2)5(12)13-3-7(10,11)6(8)9/h6H,1,3H2,2H3
chave InChI
RSVZYSKAPMBSMY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.