Documentos Principais
470988
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl methacrylate
contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
Sinônimo(s):
OFPMA
Selecione um tamanho
25 ML
R$ 1.202,00
R$ 1.202,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 ML
R$ 1.202,00
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH3)CO2CH2(CF2)4H
Número CAS:
Peso molecular:
300.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.202,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
contém
100 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.358 (lit.)
p.e.
88 °C/40 mmHg (lit.)
densidade
1.432 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C9H8F8O2/c1-4(2)5(18)19-3-7(12,13)9(16,17)8(14,15)6(10)11/h6H,1,3H2,2H3
chave InChI
ZNJXRXXJPIFFAO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)