Documentos Principais
8.18063
Sigma-Aldrich
Poly(methyl hydrogen siloxane)
for synthesis
Sinônimo(s):
Poly(methyl hydrogen siloxane), PMHS
About This Item
Fórmula linear:
(CH4OSi)nC6H18OSi2
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
38 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: reductant
pH
7 ( in H2O)
Viscosidade cinemática
17-25 cSt(25 °C)
temperatura de transição
flash point 150 °C
densidade
1.00 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si](C)(C)(C)C.[Si](O)(C)(C)C.[SiH](O)(C)C
InChI
1S/C4H12Si.C3H10OSi.C2H8OSi/c2*1-5(2,3)4;1-4(2)3/h1-4H3;4H,1-3H3;3-4H,1-2H3
chave InChI
KZFYHEHDBPYRMU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Development of superhydrophobic coatings: Research conducted in 2019 utilized Poly(methyl hydrogen siloxane) for creating superhydrophobic coatings by the in situ growth of silicone nanofilaments on alkali-activated geopolymers. This application is critical for developing moisture-resistant coatings in construction and exterior surface treatments to increase longevity and resistance to environmental factors (Liu et al., 2019).
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.995 - 1.005
Hydrogen releasable in alkaline medium: ≥ 340 ml/g
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
399.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
204 °C - closed cup