Documentos Principais
482315
Sigma-Aldrich
Platinum(II) chloride
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Platinum dichloride
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.573,00
R$ 2.573,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.573,00
About This Item
Fórmula linear:
PtCl2
Número CAS:
Peso molecular:
265.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 2.573,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: platinum
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
581 °C (dec.) (lit.)
densidade
5.87 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.