Documentos Principais
482269
Sigma-Aldrich
Sodium cobalticarborane
95%
Sinônimo(s):
Sodium bis(undecahydro-7,8-dicarbaundecaborato)cobaltate, Sodium bis-1,2-dicarbollylcobaltate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H22B18CoNa
Número CAS:
Peso molecular:
346.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
95%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Co-].B1BBBBC2BC2BBBB1.B3BBBBC4BC4BBBB3
InChI
1S/2C2H12B10.Co.Na/c2*3-1-2(3)5-7-9-11-12-10-8-6-4-1;;/h2*1-12H;;/q;;-1;+1
chave InChI
WUOJUVSOTXCWMB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sodium cobalticarborane was used in a comparitive study against ethylene glycol functionalized polystyrene microspheres (P-EG) based electrodes.1
Embalagem
Packaged in glass bottles
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Potentiometric Response Characteristics of
Membrane-Based Cs+-Selective Electrodes Containing
Ionophore-Functionalized Polymeric Microspheres, SAGE-Hindawi Access to Research
Peper S and Gonczy C
International Journal of Electrochemistry (2011)
Christopher J Traverse et al.
Scientific reports, 7(1), 16399-16399 (2017-11-29)
Organic molecular salts are an emerging and highly tunable class of materials for organic and transparent photovoltaics. In this work, we demonstrate novel phenyl borate and carborane-based anions paired with a near-infrared (NIR)-selective heptamethine cation. We further explore the effects