Documentos
480010
Sigma-Aldrich
Potassium ferrate(VI)
97%
Sinônimo(s):
Dipotassium tetraoxoferrate(VI), Potassium ferrate
About This Item
Fórmula linear:
K2FeO4
Número CAS:
Peso molecular:
198.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
pf
>400 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-][Fe]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
chave InChI
ICBFRPYDFGVTEQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame over circle
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Zhengwei Zhou et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 106, 37-45 (2014-07-27)
The performance of ferrate(VI) in treating sulfamethoxazole (SMX), diclofenac (DCF), carbamazepine (CBZ) and bezafibrate (BZF) in test solutions containing the four compounds was investigated. A series of jar-test experiments was performed on a bench-scale at pH 6-9 and at a