Documentos Principais
479160
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
97%
Sinônimo(s):
(R)-β-Hydroxy-γ-butyrolactam
Selecione um tamanho
1 G
R$ 974,00
R$ 974,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 974,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
101.10
Beilstein:
1524193
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 974,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]23/D +43°, c = 1 in ethanol
pf
156-159 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1CNC(=O)C1
InChI
1S/C4H7NO2/c6-3-1-4(7)5-2-3/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)/t3-/m1/s1
chave InChI
IOGISYQVOGVIEU-GSVOUGTGSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
G Di Silvestro et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 82(7), 758-760 (1993-07-01)
The phase diagram of (R)- and (S)-4-hydroxy-2-pyrrolidone presents a conglomerate in the racemic mixture. The enthalpy of melting extrapolated by the Schröder-van Laar-Le Chatelier equation [change in enthalpy (delta H) = 28410 J/mol; melting temperature (TA) = 429.9 K; solidus