478261
5-Chloro-2-methylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.556 (lit.)
p.e.
115 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(Cl)cc1N=C=O
InChI
1S/C8H6ClNO/c1-6-2-3-7(9)4-8(6)10-5-11/h2-4H,1H3
chave InChI
XEMUTFNBAICJEO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?