Documentos
47718
Sigma-Aldrich
(Formylmethyl)triphenylphosphonium chloride
≥97.0% (AT)
Sinônimo(s):
2-Oxoethyltriphenylphosphonium chloride
About This Item
Fórmula linear:
HCOCH2P(Cl)(C6H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
340.78
Beilstein:
4060813
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (AT)
forma
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
209-212 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].O=CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18OP.ClH/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-16H,17H2;1H/q+1;/p-1
chave InChI
RVEJRPJGKXTQIF-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reactant for:
  • Hydroazidation reactions in preparation of a-azido alcohols
  • Preparation of prodrug (2-hydroxyamino-vinyl)-triphenyl-phosphonium (HVTP) inhibitor of peroxidase activity and apoptosis
  • Intramolecular [4 + 3] cycloaddition reactions
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Jamal Bouitbir et al.
Toxicology, 426, 152281-152281 (2019-08-25)
Sunitinib is cardiotoxic, but the mechanisms are not entirely clear. We aimed to enlarge our knowledge about the role of mitochondria in cardiac toxicity of sunitinib in vitro and in vivo. For this reason, we studied the toxicity of sunitinib