Documentos
477842
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH dendrimer, generation 3 solution
About This Item
Fórmula linear:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=3);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)32
Peso molecular:
6940.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
descrição
amidoethanol surface groups
forma
liquid
peso molecular
generation 3
Características
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentração
20 wt. % in methanol
Nº de grupos de superfície
32
índice de refração
n20/D 1.364
pb
65 °C
densidade
0.86 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
forma física
Contains 32 surface hydroxyl groups
Informações legais
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11 °C