Documentos Principais
477850
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH dendrimer, generation 4 solution
10 wt. % in methanol
Sinônimo(s):
hydroxyl terminated Polyamidoamine
About This Item
Fórmula linear:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=4);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)64
Peso molecular:
14277.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
amidoethanol surface groups
Formulário
solution
peso molecular
generation 4
Características
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentração
10 wt. % in methanol
Nº de grupos de superfície
64
índice de refração
n20/D 1.359
p.e.
65 °C
densidade
0.947 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
  • Photocatalytic oxidation of gaseous 2-chloroethyl ethyl sulfide over TiO2.: This study explores the use of titanium dioxide (TiO2) for the photocatalytic oxidation of 2-chloroethyl ethyl sulfide, a compound related to diethyl disulfide, focusing on its potential for environmental decontamination applications (Martyanov et al., 2003).
forma física
Contains 64 surface hydroxyl groups
Informações legais
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)