Documentos
47702
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu-OAll
≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Fmoc-L-glutamic acid 1-allyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H23NO6
Número CAS:
Peso molecular:
409.43
Beilstein:
5460531
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]20/D −20.0±2°, c = 1% in DMF
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
pf
118-122 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C23H23NO6/c1-2-13-29-22(27)20(11-12-21(25)26)24-23(28)30-14-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h2-10,19-20H,1,11-14H2,(H,24,28)(H,25,26)/t20-/m0/s1
chave InChI
ORKKMGRINLTBPC-FQEVSTJZSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3