Documentos Principais
47555
Sigma-Aldrich
1-Fmoc-4-piperidone
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H19NO3
Número CAS:
Peso molecular:
321.37
Beilstein:
8857729
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCN(CC1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO3/c22-14-9-11-21(12-10-14)20(23)24-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-13H2
chave InChI
AMWDMRLGMSQZTK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-Fmoc-4-piperidone, also referred as (9H-fluoren-9-yl)methyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate, is a piperidone derivative.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)