Documentos Principais
67420
Sigma-Aldrich
Boc-(R)-α-(4-fluorobenzyl)-Pro-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-1-Boc-2-(4-fluorobenzyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-(4-fluorobenzyl)-L-proline
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 35.266,00
R$ 35.266,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 35.266,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H22FNO4
Número CAS:
Peso molecular:
323.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 35.266,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Boc-(R)-α-(4-fluorobenzyl)-Pro-OH, ≥98.0% (HPLC)
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@]1(Cc2ccc(F)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H22FNO4/c1-16(2,3)23-15(22)19-10-4-9-17(19,14(20)21)11-12-5-7-13(18)8-6-12/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,20,21)/t17-/m1/s1
chave InChI
AWTXCFLBYUGCEW-QGZVFWFLSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.