Documentos Principais
474991
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methylthiophene
95%
Sinônimo(s):
3-Methyl-4-bromothiophene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5BrS
Número CAS:
Peso molecular:
177.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.579 (lit.)
p.e.
179-183 °C/770 mmHg (lit.)
densidade
1.584 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cscc1Br
InChI
1S/C5H5BrS/c1-4-2-7-3-5(4)6/h2-3H,1H3
chave InChI
MBUSOPVRLCFJCS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.