Documentos Principais
366706
Sigma-Aldrich
1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CF3)2C6H3I
Número CAS:
Peso molecular:
340.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.463 (lit.)
p.e.
59-61 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.919 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(I)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F6I/c9-7(10,11)4-1-5(8(12,13)14)3-6(15)2-4/h1-3H
chave InChI
VDPIZIZDKPFXLI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene is a halogenated hydrocarbon.
Aplicação
1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene may be used in the preparation of [bis(trifluoroacetoxy)iodo]perfluoroalkanes.[1] It may be used to investigate the fragmentation reactions of (E)- and (Z)-2-methylbuten-1-yl(aryl)iodonium triflates (aryl = C6H5-, 4-(CF3)C6H4, 3,5-(CF3)2C6H4-).[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Fragmentations of (E)-and (Z)-isomers of 2-methylbuten-1-yl (aryl) iodonium triflates: competing mechanisms for enol triflate formation.
Hinkle RJ.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 6, 201-212 (2003)
Aleksandra A Zagulyaeva et al.
The Journal of organic chemistry, 75(6), 2119-2122 (2010-02-19)
[Bis(trifluoroacetoxy)iodo]perfluoroalkanes C(n)F(2n+1)I(OCOCF(3))(2) (n = 4, 6, 8, 10, 12) can be conveniently prepared by the oxidation of the corresponding perfluoroalkyl iodides with Oxone in trifluoroacetic acid at room temperature and subsequently converted to the stable [hydroxy(tosyloxy)iodo]perfluoroalkanes, C(n)F(2n+1)I(OH)OTs, by treatment with