474932
2,5-Dichlorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.67 (lit.)
p.e.
145-147 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(Cl)c(c1)N=C=S
InChI
1S/C7H3Cl2NS/c8-5-1-2-6(9)7(3-5)10-4-11/h1-3H
chave InChI
JHTPBGFVWWSHDL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)