Key Documents
47305
Sigma-Aldrich
3-(Fmoc-amino)-1-propanol
≥98.0%
Sinônimo(s):
9-Fluorenylmethyl N-(3-hydroxypropyl)carbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H19NO3
Número CAS:
Peso molecular:
297.35
Beilstein:
6814792
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
Fmoc
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C18H19NO3/c20-11-5-10-19-18(21)22-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17,20H,5,10-12H2,(H,19,21)
chave InChI
GNXZNUJDAMSJFZ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Building block for the synthesis of oxa-analogues and homologues of naturally occurring polyamines.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
P.K.T. Lin et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3605-3605 (1994)
Synthesis, 859-859 (1998)