Key Documents
472522
Sigma-Aldrich
(S)-(–)-3-(Acetylthio)-2-methylpropionic acid
97%
Sinônimo(s):
(S)-β-(Acetylmercapto)isobutyric acid, D-(−)-S-Acetyl-β-mercaptoisobutyric acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O3S
Número CAS:
Peso molecular:
162.21
Beilstein:
1764649
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D -39°, c = 0.1 N in methanol
índice de refração
n20/D 1.490
densidade
1.178 g/mL at 20 °C (lit.)
1.1827 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CSC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O3S/c1-4(6(8)9)3-10-5(2)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
chave InChI
VFVHNRJEYQGRGE-SCSAIBSYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>235.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 112.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter