Documentos Principais
471062
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
97%
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 608,00
25 ML
R$ 2.240,00
R$ 608,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 608,00
25 ML
R$ 2.240,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H19N
Número CAS:
Peso molecular:
189.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 608,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.549 (lit.)
p.e.
123 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC1CC(C)(C)Nc2cc(C)ccc12
InChI
1S/C13H19N/c1-9-5-6-11-10(2)8-13(3,4)14-12(11)7-9/h5-7,10,14H,8H2,1-4H3
chave InChI
NRWNXIXJZMSDAU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)