Documentos Principais
470279
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) chloride
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Bismuth trichloride, Trichlorobismuth
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.724,00
R$ 1.724,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.724,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BiCl3
Número CAS:
Peso molecular:
315.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.724,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
synthesis grade
Nível de qualidade
linha de produto
AnhydroBeads
Ensaio
99.999% trace metals basis
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: bismuth
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
p.e.
447 °C (lit.)
pf
230-232 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Bi](Cl)Cl
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Informações legais
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yunqing Zhu et al.
ACS nano, 8(5), 5022-5031 (2014-04-09)
Homopolymers have been considered as a nonideal building block for creating well-defined nanostructures due to their fuzzy boundary between hydrophobic and hydrophilic moieties. However, this unique fuzzy boundary may provide some opportunities for fabricating functional nanomaterials. Presented in this paper
Artigos
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.