Documentos Principais
1.12403
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) chloride
98+
Sinônimo(s):
Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BiCl3
Número CAS:
Peso molecular:
315.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
232-123-2
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
3334 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
447 °C/1013 hPa
pf
230-232 °C
densidade
4.75 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Bi+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Bi.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
JHXKRIRFYBPWGE-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2