Documentos Principais
469025
Sigma-Aldrich
tert-Butylferrocene
97%
About This Item
Fórmula linear:
Fe(C5H5)(C5H4C(CH3)3)
Número CAS:
Peso molecular:
242.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
adequação da reação
core: iron
reagent type: catalyst
índice de refração
n20/D 1.579 (lit.)
pb
96 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C9H13.C5H5.Fe/c1-9(2,3)8-6-4-5-7-8;1-2-4-5-3-1;/h4-7H,1-3H3;1-5H;
chave InChI
DOUYOVFHQKVSSJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)