Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.475 (lit.)
pb
126 °C (lit.)
densidade
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C6H3ClF2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
chave InChI
OPQMRQYYRSTBME-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
96.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35.56 °C - closed cup