468118
Poly(tetrafluoroethylene)
powder, 100 μm particle size
Sinônimo(s):
Fluorinated polymer, Fluoropolymer, PTFE
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
tamanho de partícula
100 μm
temperatura de transição
Tm 321 °C
densidade
2.1 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
F\C(F)=C(\F)F
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?