Documentos Principais
474770
Sigma-Aldrich
Europium(II) iodide
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Europium diiodide, Europium iodide
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.653,00
5 G
R$ 6.530,00
R$ 1.653,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.653,00
5 G
R$ 6.530,00
About This Item
Fórmula linear:
EuI2
Número CAS:
Peso molecular:
405.77
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.653,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: europium
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadeia de caracteres SMILES
I[Eu]I
InChI
1S/Eu.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
DPYXWFUVSMSNNV-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
  • Reactions of strontium, lanthanum, and europium iodides. Direct preparation of phosphorus triiodide from phosphates: Explores reactions and preparation methods involving europium iodides (Haschke, 1976).
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.