Documentos Principais
464821
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Butyn-2-ol
98%
About This Item
Fórmula linear:
HC≡CCH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
70.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352003
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]22/D +45°, neat
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
p.e.
108-111 °C (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3/t4-/m1/s1
chave InChI
GKPOMITUDGXOSB-SCSAIBSYSA-N
Aplicação
(R)-(+)-3-Butyn-2-ol may be used as a starting material in the multi-step synthesis of (R)-benzyl 4-hydroxyl-2-pentynoate.[1]
Propargylic alcohols are important starting materials for new classes of second generation 5-lipoxygenase inhibitors.[2][3]
Used in a ruthenium-catalyzed polymerization providing helical polyacetylenes.[4]
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Ku, Y.-Y. et al.
Tetrahedron Letters, 36, 2733-2733 (1995)
Bell, R.L. et al.
Lipid Mediators, 6, 529-529 (1993)
Improved large-scale synthesis of (R)-benzyl 4-hydroxyl-2-pentynoate from (R)-3-butyn-2-ol.
Fu X, et al.
Organic Process Research & Development, 6(3), 308-310 (2002)
Macromolecules, 40, 1864-1864 (2007)