Documentos Principais
462950
Sigma-Aldrich
1,2:5,6-Di-O-cyclohexylidene-α-D-glucofuranose
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H28O6
Número CAS:
Peso molecular:
340.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D −2.1°, c = 2.1 in ethanol
pf
132-135 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@H](O[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12)[C@H]4COC5(CCCCC5)O4
InChI
1S/C18H28O6/c19-13-14(12-11-20-17(22-12)7-3-1-4-8-17)21-16-15(13)23-18(24-16)9-5-2-6-10-18/h12-16,19H,1-11H2/t12?,13-,14+,15+,16+/m0/s1
chave InChI
XEYVZLZWQFLSDZ-GJFSAVBPSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)