Documentos Principais
462624
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Aminoheptane
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH(NH2)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
115.22
Beilstein:
4652352
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
p.e.
142-144 °C (lit.)
densidade
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC[C@@H](C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3/t7-/m1/s1
chave InChI
VSRBKQFNFZQRBM-SSDOTTSWSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
44 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)