46210
(+)-Fenchone
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(+)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, (1S)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D +60±3°, neat
índice de refração
n20/D 1.463
pb
63-65 °C/13 mmHg (lit.)
pf
5-7 °C (lit.)
densidade
0.945 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@](C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
chave InChI
LHXDLQBQYFFVNW-XCBNKYQSSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter